Merck
AMBH97F040A4
Ambeed, Inc.
9-Bromo-10-(3-(naphthalen-2-yl)phenyl)anthracene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
459.38
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
9-bromo-10-(3-(naphthalen-2-yl)phenyl)anthracene
Inchi Code
1S/C30H19Br/c31-30-27-14-5-3-12-25(27)29(26-13-4-6-15-28(26)30)24-11-7-10-22(19-24)23-17-16-20-8-1-2-9-21(20)18-23/h1-19H
Klucz InChI
XFKJCQNYVLAQMP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/944801-33-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/944801-33-6.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)