Kluczowe dokumenty
AMBH97F04078
Ambeed, Inc.
Lactate potassium
About This Item
Iupac Name
potassium 2-hydroxypropanoate
Inchi Code
1S/C3H6O3.K/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Klucz InChI
PHZLMBHDXVLRIX-UHFFFAOYSA-M
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)