Merck
AMBH97F0400C
Ambeed, Inc.
4-(Benzyloxy)pyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.24
Numer MDL:
Iupac Name
4-(benzyloxy)-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO3/c15-13(16)12-8-11(6-7-14-12)17-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,15,16)
Klucz InChI
MKVBGJYWNVWGHX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/100727-49-9.html
Synonym
4-(Benzyloxy)picolinic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)