Kluczowe dokumenty
AMBH97F03F67
Ambeed, Inc.
2,2-Difluoroethenyl 4-methylbenzene-1-sulfonate
About This Item
Iupac Name
2,2-difluorovinyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C9H8F2O3S/c1-7-2-4-8(5-3-7)15(12,13)14-6-9(10)11/h2-6H,1H3
Klucz InChI
ZQLLPWMNXQYESO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/185739-14-4.html
Synonym
2,2-Difluorovinyl 4-methylbenzenesulfonate
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)