Merck
AMBH97BA134E
Ambeed, Inc.
m-PEG7-Amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.43
Numer MDL:
Iupac Name
2,5,8,11,14,17,20-heptaoxadocosan-22-amine
Inchi Code
1S/C15H33NO7/c1-17-4-5-19-8-9-21-12-13-23-15-14-22-11-10-20-7-6-18-3-2-16/h2-16H2,1H3
Klucz InChI
IQQSLHPGFFGOJW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/170572-38-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/170572-38-0.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)