Merck
AMBH97BA1322
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-amino-3-(methylsulfanyl)propanoate hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.7
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
ethyl 2-amino-3-(methylsulfanyl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO2S.ClH/c1-3-9-6(8)5(7)4-10-2;/h5H,3-4,7H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
VSVWQMIGAVLMCJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/61786-58-1.html
Synonym
ethyl S-methylcysteinate hydrochloride
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)