Kluczowe dokumenty
AMBH97BA1248
Ambeed, Inc.
3-Perfluorohexyl-1,2-epoxypropane
About This Item
Iupac Name
2-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoroheptyl)oxirane
Inchi Code
1S/C9H5F13O/c10-4(11,1-3-2-23-3)5(12,13)6(14,15)7(16,17)8(18,19)9(20,21)22/h3H,1-2H2
Klucz InChI
KGYUZRBIQCDOCN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/38565-52-5.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)