Merck
AMBH97BA1221
Ambeed, Inc.
6-Chloro-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.59
Numer MDL:
Iupac Name
6-chloro-3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C6H5ClN4/c1-4-8-9-6-3-2-5(7)10-11(4)6/h2-3H,1H3
Klucz InChI
NHLQOVMOYMLRHE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7197-01-5.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)