Merck
AMBH97BA1141
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4-(furan-2-yl)pyrimidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.59
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-chloro-4-(2-furyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O/c9-8-10-4-3-6(11-8)7-2-1-5-12-7/h1-5H
Klucz InChI
BLFCXYJTVFTNRX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/124959-28-0.html
Piktogramy
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)