Merck
AMBH97BA0F20
Ambeed, Inc.
Nonaethylene glycol monomethyl ether
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
428.52
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2,5,8,11,14,17,20,23,26-nonaoxaoctacosan-28-ol
Inchi Code
1S/C19H40O10/c1-21-4-5-23-8-9-25-12-13-27-16-17-29-19-18-28-15-14-26-11-10-24-7-6-22-3-2-20/h20H,2-19H2,1H3
Klucz InChI
VVHAVLIDQNWEKF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6048-68-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)