Merck
AMBH97BA0F12
Ambeed, Inc.
2,2',7,7'-Tetrabromo-9,9'-bifluorenylidene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
644
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2,2',7,7'-tetrabromo-9,9'-bifluorenylidene
Inchi Code
1S/C26H12Br4/c27-13-1-5-17-18-6-2-14(28)10-22(18)25(21(17)9-13)26-23-11-15(29)3-7-19(23)20-8-4-16(30)12-24(20)26/h1-12H
Klucz InChI
ZPFZLDRAZNLKJI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/27192-91-2.html
Synonym
2,2',7,7'-tetrabromo-9,9'-bifluorenylidene
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)