Kluczowe dokumenty
AMBH97BA0E8F
Ambeed, Inc.
Tetrakis(dimethylamino)diboron
About This Item
Iupac Name
N-methyl-N-[1,2,2-tris(dimethylamino)diboranyl]methanamine
Inchi Code
1S/C8H24B2N4/c1-11(2)9(12(3)4)10(13(5)6)14(7)8/h1-8H3
Klucz InChI
KMCDRSZVZMXKRL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1630-79-1.html
Synonym
N1,N1,N'1,N'1,N2,N2,N'2,N'2-Octamethyldiborane-1,1,2,2-tetraamine
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)