Merck
AMBH97BA0E62
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2-(trifluoromethyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.25
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-(trifluoromethyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H17F3N2O2/c1-9(2,3)17-8(16)15-5-4-14-6-7(15)10(11,12)13/h7,14H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
ODGMABGNQLJFIX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886779-77-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/886779-77-7.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)