Merck
AMBH97BA0BB5
Ambeed, Inc.
(4-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.95
Numer MDL:
Iupac Name
4-methoxy-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H8BNO3/c1-11-6-2-3-8-4-5(6)7(9)10/h2-4,9-10H,1H3
Klucz InChI
YUTPAZKVEOJQCY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/355004-67-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)