Merck
AMBH97BA0B56
Ambeed, Inc.
4-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.15
Numer MDL:
Iupac Name
4-(methoxycarbonyl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H7NO4/c1-13-8(12)5-2-3-9-4-6(5)7(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
QLOYEIURVSRKOV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24202-74-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)