Merck
AMBH97BA09A7
Ambeed, Inc.
N(6)-hydroxyadenine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.13
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
6-(hydroxyamino)-7H-purine
Inchi Code
1S/C5H5N5O/c11-10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2,11H,(H2,6,7,8,9,10)
Klucz InChI
CBCQWVQNMGNYEO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5667-20-9.html
Piktogramy
Exclamation markHealth hazard
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)