Merck
AMBH97BA099E
Ambeed, Inc.
3-(4-Chlorophenyl)oxetan-3-amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.1
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-(4-chlorophenyl)-3-oxetanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10ClNO.ClH/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(11)5-12-6-9;/h1-4H,5-6,11H2;1H
Klucz InChI
DNVPDMXUPGYAPY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1245782-61-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)