Merck
AMBH97BA00DD
Ambeed, Inc.
7-Amino-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.17
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
7-amino-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-quinolinone
Inchi Code
1S/C10H7F3N2O/c11-10(12,13)7-4-9(16)15-8-3-5(14)1-2-6(7)8/h1-4H,14H2,(H,15,16)
Klucz InChI
JBCMJMNWLFZJNV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/58721-76-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/58721-76-9.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)