Merck
AMBH97BA0035
Ambeed, Inc.
N,N-Bis-Boc-N-allylamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.33
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
di(tert-butyl) allylimidodicarbonate
Inchi Code
1S/C13H23NO4/c1-8-9-14(10(15)17-12(2,3)4)11(16)18-13(5,6)7/h8H,1,9H2,2-7H3
Klucz InChI
YLJIUBLSFUQBSL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/115269-99-3.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/115269-99-3.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)