Kluczowe dokumenty
AMBH97B9FB14
Ambeed, Inc.
2-Amino-3-(2-oxo-1,2-dihydroquinolin-4-yl)propanoic acid hydrochloride
About This Item
Iupac Name
3-(2-oxo-1,2-dihydro-4-quinolinyl)alanine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H12N2O3.ClH/c13-9(12(16)17)5-7-6-11(15)14-10-4-2-1-3-8(7)10;/h1-4,6,9H,5,13H2,(H,14,15)(H,16,17);1H
Klucz InChI
MPTXVJCCTVAVNL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%10-15%2
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4876-14-6.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)