Kluczowe dokumenty
AMBH97B9F80F
Ambeed, Inc.
4,4'-(2,2-Diphenylethene-1,1-diyl)bis(bromobenzene)
About This Item
Iupac Name
4,4'-(2,2-diphenylethene-1,1-diyl)bis(bromobenzene)
Inchi Code
1S/C26H18Br2/c27-23-15-11-21(12-16-23)26(22-13-17-24(28)18-14-22)25(19-7-3-1-4-8-19)20-9-5-2-6-10-20/h1-18H
Klucz InChI
LUSFLSAYXQSMPB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)