Merck
AMBH97B9F4AA
Ambeed, Inc.
1-Fluoro-2-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.17
Numer MDL:
Iupac Name
2-fluorophenyl trifluoromethyl sulfone
Inchi Code
1S/C7H4F4O2S/c8-5-3-1-2-4-6(5)14(12,13)7(9,10)11/h1-4H
Klucz InChI
NXZFXDLCZKKNCX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2358-41-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)