Merck
AMBH97B9F41E
Ambeed, Inc.
4-Methyl-2-(1,1,1-trifluoro-2-methylpropan-2-yl)pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.21
Numer MDL:
Iupac Name
4-methyl-2-(2,2,2-trifluoro-1,1-dimethylethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C10H12F3N/c1-7-4-5-14-8(6-7)9(2,3)10(11,12)13/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
YDCXKPKYKHZBLU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1378865-93-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1378865-93-0.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)