Kluczowe dokumenty
AMBH97B9F3D7
Ambeed, Inc.
6-(4-Fluoro-3-methoxyphenyl)picolinic acid
About This Item
Iupac Name
6-(4-fluoro-3-methoxyphenyl)-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H10FNO3/c1-18-12-7-8(5-6-9(12)14)10-3-2-4-11(15-10)13(16)17/h2-7H,1H3,(H,16,17)
Klucz InChI
IWZVHUTZMULWDQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261977-99-4.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)