Merck
AMBH97B9F3C3
Ambeed, Inc.
3-Bromo-4-isopropylbenzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.1
Numer MDL:
Iupac Name
3-bromo-4-isopropylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c1-6(2)8-4-3-7(10(12)13)5-9(8)11/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)
Klucz InChI
VLOPEDMMJXCNSH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/99070-17-4.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)