Merck
AMBH97B9F39C
Ambeed, Inc.
(2-Bromo-4-fluorophenyl)boronic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.82
Numer MDL:
Iupac Name
2-bromo-4-fluorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H5BBrFO2/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3,10-11H
Klucz InChI
BHXVZYJULSWULU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1217501-12-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)