Merck
AMBH97B9F2EB
Ambeed, Inc.
3,6-Dibromoquinoline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.95
Numer MDL:
Iupac Name
3,6-dibromoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5Br2N/c10-7-1-2-9-6(3-7)4-8(11)5-12-9/h1-5H
Klucz InChI
CYLMMNPZLQGNEW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69268-39-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/69268-39-9.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)