Kluczowe dokumenty
AMBH97B9F2CB
Ambeed, Inc.
(2-Fluorobenzyl)hydrazine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
1-(2-fluorobenzyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9FN2.ClH/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-9;/h1-4,10H,5,9H2;1H
Klucz InChI
WSOKFGZJUMXOEX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1216246-45-5.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)