Merck
AMBH97B9F2B9
Ambeed, Inc.
Dimethyl 3,4-dihydroxythiophene-2,5-dicarboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.21
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1,6-dimethyl 2,5-anhydro-2-thiohexo-3,4-diulosarate
Inchi Code
1S/C8H8O6S/c1-13-7(11)5-3(9)4(10)6(15-5)8(12)14-2/h9-10H,1-2H3
Klucz InChI
ZZVINKJCOXPIKL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/58416-04-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)