Merck
AMBH96F10CB5
Ambeed, Inc.
3-(Trimethoxysilyl)propyl acetate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.31
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-(trimethoxysilyl)propyl acetate
Inchi Code
1S/C8H18O5Si/c1-8(9)13-6-5-7-14(10-2,11-3)12-4/h5-7H2,1-4H3
Klucz InChI
FZTPAOAMKBXNSH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59004-18-1.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)