Merck
AMBH96F10C97
Ambeed, Inc.
4-Bromo-3-fluoro-2-methylphenol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.03
Numer MDL:
Iupac Name
4-bromo-3-fluoro-2-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H6BrFO/c1-4-6(10)3-2-5(8)7(4)9/h2-3,10H,1H3
Klucz InChI
BOINEAWTTLAFEN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1262516-23-3.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)