Merck
AMBH96F10ACA
Ambeed, Inc.
H-DL-2,4-DiF-Phg-OH
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.15
Numer MDL:
Iupac Name
amino(2,4-difluorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H7F2NO2/c9-4-1-2-5(6(10)3-4)7(11)8(12)13/h1-3,7H,11H2,(H,12,13)
Klucz InChI
COIWYFIMAXMSKX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/240409-02-3.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)