Merck
AMBH96F10993
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-(hydroxymethyl)thiazole-5-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.22
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 4-(hydroxymethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H9NO3S/c1-2-11-7(10)6-5(3-9)8-4-12-6/h4,9H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
IPTNMVIQIALSNI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1416440-57-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)