Merck
AMBH96F10927
Ambeed, Inc.
Methyl 3,5-bis(bromomethyl)benzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 3,5-bis(bromomethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C10H10Br2O2/c1-14-10(13)9-3-7(5-11)2-8(4-9)6-12/h2-4H,5-6H2,1H3
Klucz InChI
VKDYWLKLAIJZPL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/29333-41-3.html
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)