Merck
AMBH96F10669
Ambeed, Inc.
3-(Benzyl(methyl)amino)-1-phenylpropan-1-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.34
Numer MDL:
Iupac Name
3-[benzyl(methyl)amino]-1-phenyl-1-propanone
Inchi Code
1S/C17H19NO/c1-18(14-15-8-4-2-5-9-15)13-12-17(19)16-10-6-3-7-11-16/h2-11H,12-14H2,1H3
Klucz InChI
LNCWFHRJTAQGBG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21970-65-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)