Kluczowe dokumenty
AMBH96F10659
Ambeed, Inc.
2-Chloro-N-(4-nitrophenyl)acetamide
About This Item
Iupac Name
2-chloro-N-(4-nitrophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O3/c9-5-8(12)10-6-1-3-7(4-2-6)11(13)14/h1-4H,5H2,(H,10,12)
Klucz InChI
AZURFBCEYQYATI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17329-87-2.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)