Merck
AMBH9614FE76
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2,4-dichloropyrido[2,3-d]pyrimidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.92
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
6-bromo-2,4-dichloropyrido[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H2BrCl2N3/c8-3-1-4-5(9)12-7(10)13-6(4)11-2-3/h1-2H
Klucz InChI
VPAHKVLQMKEPQW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1234616-70-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)