Merck
AMBH9614FCC8
Ambeed, Inc.
2,2-Dimethylbenzo[d][1,3]dioxol-5-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.19
Numer MDL:
Iupac Name
2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-5-ylamine
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-9(2)11-7-4-3-6(10)5-8(7)12-9/h3-5H,10H2,1-2H3
Klucz InChI
IFQXAAQXRCQINZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Viscous liquid to solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6324-89-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/6324-89-6.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)