Kluczowe dokumenty
AMBH9614FBEC
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 5-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H12N2O3/c1-3-16-11(14)8-4-7-5-10(15-2)12-6-9(7)13-8/h4-6,13H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
HHISWAOZOHNXMF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)