Kluczowe dokumenty
AMBH9614FAC7
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-(tert-butyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 5-tert-butyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H16N2O2/c1-5-14-9(13)7-6-8(12-11-7)10(2,3)4/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,12)
Klucz InChI
RCXMILPYEKVQLB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/83405-70-3.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)