Merck
AMBH9614FA48
Ambeed, Inc.
5-Bromobenzo[de]isochromene-1,3-dione
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.07
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
5-bromo-1H,3H-benzo[de]isochromene-1,3-dione
Inchi Code
1S/C12H5BrO3/c13-7-4-6-2-1-3-8-10(6)9(5-7)12(15)16-11(8)14/h1-5H
Klucz InChI
LYXFXCSFCWZGNZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24050-49-5.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)