Merck
AMBH9614F93D
Ambeed, Inc.
1-Fluoro-2,3-dimethoxybenzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.16
Numer MDL:
Iupac Name
1-fluoro-2,3-dimethoxybenzene
Inchi Code
1S/C8H9FO2/c1-10-7-5-3-4-6(9)8(7)11-2/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
MNBADDMXGOBTIC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/394-64-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)