Merck
AMBH9614F8C5
Ambeed, Inc.
4-Ethyl-4-methylmorpholin-4-ium bromide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.11
Numer MDL:
Iupac Name
4-ethyl-4-methylmorpholin-4-ium bromide
Inchi Code
1S/C7H16NO.BrH/c1-3-8(2)4-6-9-7-5-8;/h3-7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
ACQZVWGQFXXTIX-UHFFFAOYSA-M
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/65756-41-4.html
Piktogramy
Health hazard
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)