Merck
AMBH9614F87C
Ambeed, Inc.
2,2,2-Trichloro-1-(1-methyl-4-nitro-1H-pyrrol-2-yl)ethanone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.49
Numer MDL:
Iupac Name
2,2,2-trichloro-1-(1-methyl-4-nitro-1H-pyrrol-2-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C7H5Cl3N2O3/c1-11-3-4(12(14)15)2-5(11)6(13)7(8,9)10/h2-3H,1H3
Klucz InChI
WASYNLWEPOHNBM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/120122-47-6.html
Piktogramy
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/120122-47-6.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)