Kluczowe dokumenty
AMBH9614F7AD
Ambeed, Inc.
5-Phenylpyrimidin-2-amine
About This Item
Iupac Name
5-phenyl-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C10H9N3/c11-10-12-6-9(7-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,11,12,13)
Klucz InChI
JYGOFGJNWGAPAN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31408-23-8.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)