Merck
AMBH9614F76D
Ambeed, Inc.
3-(Methylsulfonyl)piperidine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.7
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-(methylsulfonyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO2S.ClH/c1-10(8,9)6-3-2-4-7-5-6;/h6-7H,2-5H2,1H3;1H
Klucz InChI
MRLKRLRBGARQIK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1378304-65-4.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)