Kluczowe dokumenty
AMBH9614F6C3
Ambeed, Inc.
Methyl 4-bromo-3-formylbenzoate
About This Item
Iupac Name
methyl 4-bromo-3-formylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H7BrO3/c1-13-9(12)6-2-3-8(10)7(4-6)5-11/h2-5H,1H3
Klucz InChI
ZXGBVIJNXQHZNP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/858124-35-3.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)