Merck
AMBH9614F669
Ambeed, Inc.
Methyl 3-bromo-6-hydroxypicolinate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.03
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 3-bromo-6-hydroxy-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H6BrNO3/c1-12-7(11)6-4(8)2-3-5(10)9-6/h2-3H,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
GJWFRHKBTWEROR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1214345-95-5.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)