Merck
AMBH9614F620
Ambeed, Inc.
ANS-NH4
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.38
Numer MDL:
Iupac Name
ammonium 8-anilino-1-naphthalenesulfonate
Inchi Code
1S/C16H13NO3S.H3N/c18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13;/h1-11,17H,(H,18,19,20);1H3
Klucz InChI
IPBNQYLKHUNLQE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/28836-03-5.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)