Merck
AMBH9614F5E9
Ambeed, Inc.
4,4,4-Trifluoro-1-(4-nitrophenyl)butane-1,3-dione
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.16
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(2E)-4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-1-(4-nitrophenyl)-2-buten-1-one
Inchi Code
1S/C10H6F3NO4/c11-10(12,13)9(16)5-8(15)6-1-3-7(4-2-6)14(17)18/h1-4H,5H2
Klucz InChI
CDSAMNVLRSHLPN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35999-53-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)